5-Boronopicolinic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3781-1G OR3781-250MG
APOSOR3781-1GEA 194 EUR
APOSOR3781-1G APOSOR3781-250MG
5-Boronopicolinic acid 97%
5-Boronopicolinic acid
Formula: C₆H₆BNO₄
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09027238
Núm. CAS: 913836-11-0