Methyl-2-amino-5-bromoisonicotinate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-amino-5-bromo-4-pyridinecarboxylate
OR3789-1G OR3789-25G OR3789-5G
APOSOR3789-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3789-1G APOSOR3789-25G APOSOR3789-5G
Methyl-2-amino-5-bromoisonicotinate 98%
Methyl-2-amino-5-bromoisonicotinate
Formula: C₇H₇BrN₂O₂
MW: 231,0467 g/mol
Pto. de fusión: 140…142 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09027294
Núm. CAS: 882499-87-8