4-(2,3-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3792-1G OR3792-5G OR3792-250MG
APOSOR3792-1GEA 94.4 EUR
APOSOR3792-1G APOSOR3792-5G APOSOR3792-250MG
4-(2,3-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-(2,3-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₅H₁₆BNO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09027210
Núm. CAS: 913835-36-6