Methyl-5-bromo-2-hydroxyisonicotinate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3795-1G OR3795-5G
APOSOR3795-1GEA 105 EUR
APOSOR3795-1G APOSOR3795-5G
Methyl-5-bromo-2-hydroxyisonicotinate 98%
Methyl-5-bromo-2-hydroxyisonicotinate
Formula: C₇H₆BrNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09027265
Núm. CAS: 913836-17-6