N-Metil-4-nitroanilina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR3796-25G
OR3796-500G
APOSOR3796-25GEA
0
EUR
APOSOR3796-25G
APOSOR3796-500G
N-Metil-4-nitroanilina 97%
N-Metil-4-nitroanilina
Formula:
C₇H₈N₂O₂ MW: 152.15 g/mol Pto. Ebullición: 291 Pto. de fusión: 149…154 °C Densidad: 1.201 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007305 Núm. CAS: 100-15-2 EINECS: 202-823-2 UN: 2811 ADR: 6.1 III |