5-Hydroxy-2-methoxylpyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3808-10G OR3808-5G OR3808-1G
APOSOR3808-10GEA 0 EUR
APOSOR3808-10G APOSOR3808-5G APOSOR3808-1G
5-Hydroxy-2-methoxylpyridine 98%
5-Hydroxy-2-methoxylpyridine
Formula: C6H7NO2
Pto. de fusión: 80…81 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06858737
Núm. CAS: 51834-97-0