Methyl-3-amino-4-methylbenzoate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 3-amino-4-methylbenzoate
OR3811-100G OR3811-25G
APOSOR3811-100GEA 40.6 EUR
APOSOR3811-100G APOSOR3811-25G
Methyl-3-amino-4-methylbenzoate 97%
Methyl-3-amino-4-methylbenzoate
Formula: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Pto. de fusión: 113…117 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00025206
Núm. CAS: 18595-18-1