[3-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl]methanol 96%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: (3-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl)methanol, 3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzyl alcohol

OR3816-1G
APOSOR3816-1GEA 249 EUR
APOSOR3816-1G
[3-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl]methanol 96%
[3-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl]methanol
Formula: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,2 g/mol
Pto. de fusión: 68…70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06740322
Núm. CAS: 864068-80-4

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR