2,4-Dicloroquinolina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR3822-1G OR3822-25G OR3822-5G
APOSOR3822-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3822-1G APOSOR3822-25G APOSOR3822-5G
2,4-Dicloroquinolina 98%
2,4-Dicloroquinolina
Formula: C₉H₅Cl₂N
Pto. de fusión: 62…67 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00023939
Núm. CAS: 703-61-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III