4-Piperidin-1-ylmethylbenzylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR3841-1G OR3841-5G
APOSOR3841-1GEA 340 EUR
APOSOR3841-1G APOSOR3841-5G
4-Piperidin-1-ylmethylbenzylamine 97%
4-Piperidin-1-ylmethylbenzylamine
Formula: C₁₃H₂₀N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07345530
Núm. CAS: 91271-81-7
UN: 3261
ADR: 8,III