{4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl}methylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR3842-1G OR3842-500MG
APOSOR3842-1GEA 348 EUR
APOSOR3842-1G APOSOR3842-500MG
{4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl}methylamine 97%
{4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl}methylamine
Formula: C₁₃H₂₁N₃
MW: 219,33 g/mol
Densidad: 1,015 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08060530
Núm. CAS: 515162-20-6