3-Cloropropeno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Chloro-1-propene, Allyl chloride
OR3848-2.5L OR3848-500ML
APOSOR3848-2.5LEA 186 EUR
APOSOR3848-2.5L APOSOR3848-500ML
3-Cloropropeno 98%
3-Cloropropeno
Formula: C₃H₅Cl
MW: 76.53 g/mol
Pto. Ebullición: 44…46 °C
Pto. de fusión: –135 °C
Densidad: 0.939 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: –28 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000984
Núm. CAS: 107-05-1
EINECS: 203-457-6
UN: 1100
ADR: 3+6.1 I
Índice Merck: 13,00286