2-Nitrochalcona
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR3872-5G
OR3872-25G
APOSOR3872-5GEA
114
EUR
APOSOR3872-5G
APOSOR3872-25G
2-Nitrochalcona
2-Nitrochalcona
Formula:
C₁₅H₁₁NO₃ MW: 253,26 g/mol Pto. de fusión: 124…128 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00031069 Núm. CAS: 7473-93-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...