Ácido 2,5-dicloronicotinico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3876-1G OR3876-5G
APOSOR3876-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3876-1G APOSOR3876-5G
Ácido 2,5-dicloronicotinico
Ácido 2,5-dicloronicotinico
Formula: C₆H₃Cl₂NO₂
Pto. de fusión: 156…158 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01861979
Núm. CAS: 59782-85-3