1,3-Benzodioxole-4-carboxylic acid 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3878-1G OR3878-250MG
APOSOR3878-1GEA 87 EUR
APOSOR3878-1G APOSOR3878-250MG
1,3-Benzodioxole-4-carboxylic acid 97+%
1,3-Benzodioxole-4-carboxylic acid
Formula: C₈H₆O₄
Pto. de fusión: 224…225 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01076411
Núm. CAS: 5768-39-8