2-Morpholin-4-ylisonicotinic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3881-100MG OR3881-1G
APOSOR3881-100MGEA 46.4 EUR
APOSOR3881-100MG APOSOR3881-1G
2-Morpholin-4-ylisonicotinic acid 97%
2-Morpholin-4-ylisonicotinic acid
Formula: C₁₀H₁₂N₂O₃
Pto. de fusión: 191…193 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03411666
Núm. CAS: 295349-64-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III