6-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazino]nicotinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3882-1G OR3882-250MG
APOSOR3882-1GEA 260 EUR
APOSOR3882-1G APOSOR3882-250MG
6-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazino]nicotinic acid
6-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazino]nicotinic acid
Formula: C₁₅H₂₁N₃O₄
Pto. de fusión: 298…300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06245543
Núm. CAS: 201809-22-5