HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexametildisilazano) 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Hexamethyldisilazane
OR3890-250G OR3890-25G OR3890-1KG
APOSOR3890-250GEA 29 EUR
APOSOR3890-250G APOSOR3890-25G APOSOR3890-1KG
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexametildisilazano) 98%
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexametildisilazano)
Formula: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
MW: 161.39 g/mol
Pto. Ebullición: 125…127 °C
Pto. de fusión: –80 °C
Densidad: 0.77 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 8 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008259
Núm. CAS: 999-97-3
EINECS: 213-668-5
UN: 3286
ADR: 3+6.1+8 II
Índice Merck: 13,04708