2,4-Dicloro-5-nitropirimidina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3891-100G OR3891-25G
APOSOR3891-100GEA 168 EUR
APOSOR3891-100G APOSOR3891-25G
2,4-Dicloro-5-nitropirimidina
2,4-Dicloro-5-nitropirimidina
Formula: C₄HCl₂N₃O₂
Pto. Ebullición: 0,9 °C/0.5mmHg
Pto. de fusión: 28…32 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00127867
Núm. CAS: 49845-33-2