2-Desoxi-D-glucosa
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3R,4S,5R)-3,4,5,6-Tetrahydroxyhexanal
OR3900T-5G
APOSOR3900T-5GEA 50.9 EUR
APOSOR3900T-5G
2-Desoxi-D-glucosa
2-Desoxi-D-glucosa
Formula: C₆H₁₂O₅
MW: 164,16 g/mol
Pto. de fusión: 147…152 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007013
Núm. CAS: 154-17-6
EINECS: 205-823-0