4-Piperidinametanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR3906-100G
OR3906-500G
APOSOR3906-100GEA
145
EUR
APOSOR3906-100G
APOSOR3906-500G
4-Piperidinametanol 97%
4-Piperidinametanol
Formula:
C₆H₁₃NO Pto. Ebullición: 118…120 °C Pto. de fusión: 55…59 °C Densidad: 0,997 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00174228 Núm. CAS: 6457-49-4 UN: 3263 ADR: 8,III |