1-(2-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3912-1G OR3912-25G OR3912-5G
APOSOR3912-1GEA 27.7 EUR
APOSOR3912-1G APOSOR3912-25G APOSOR3912-5G
1-(2-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(2-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Formula: C₈H₁₁Cl₂N₅
Pto. de fusión: 129…134 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053016
Núm. CAS: 19579-44-3