5-Bromonicotinonitrilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromopiridina-5-carbonitrilo
OR3918-5G
APOSOR3918-5GEA 21.9 EUR
APOSOR3918-5G
5-Bromonicotinonitrilo 97%
5-Bromonicotinonitrilo
Formula: C₆H₃BrN₂
MW: 183,01 g/mol
Pto. de fusión: 103…107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00174363
Núm. CAS: 35590-37-5