4-Chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR3920-1G OR3920-5G
APOSOR3920-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3920-1G APOSOR3920-5G
4-Chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride
4-Chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride
Formula: C₅H₇Cl₂NS
MW: 184.078 g/mol
Pto. de fusión: 166…168 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00067725
Núm. CAS: 77470-53-2
UN: 3261
ADR: 8 III