5-Chlorobenzofurazan-4-sulphonyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR3923-1G
OR3923-250MG
APOSOR3923-1GEA
87
EUR
APOSOR3923-1G
APOSOR3923-250MG
5-Chlorobenzofurazan-4-sulphonyl chloride 97%
5-Chlorobenzofurazan-4-sulphonyl chloride
Formula:
C₆H₂Cl₂N₂O₃S Pto. de fusión: 73…75 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00203878 Núm. CAS: 175203-78-8 UN: 3261 ADR: 8,III |