7-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: CRT0044876
OR3926-1G OR3926-5G
APOSOR3926-1GEA 72.5 EUR
APOSOR3926-1G APOSOR3926-5G
7-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
7-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₆N₂O₄
Pto. de fusión: 264…266 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00044720
Núm. CAS: 6960-45-8
EINECS: 230-154-6