Ethyl-3-[(2-furylmethyl)amino]propanoate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR3932-1G OR3932-5G
APOSOR3932-1GEA 0 EUR
APOSOR3932-1G APOSOR3932-5G
Ethyl-3-[(2-furylmethyl)amino]propanoate 97%
Ethyl-3-[(2-furylmethyl)amino]propanoate
Formula: C₁₀H₁₅NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00219838
Núm. CAS: 175203-83-5