Ácido (3-aminofenil)metabórico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Dihidroxi-3-aminofenilborano
OR3933-5G OR3933-1G OR3933-25G
APOSOR3933-5GEA 24.8 EUR
APOSOR3933-5G APOSOR3933-1G APOSOR3933-25G
Ácido (3-aminofenil)metabórico 98%
Ácido (3-aminofenil)metabórico
Formula: C₆H₈BNO₂
Pto. de fusión: 138…143 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00007755
Núm. CAS: 30418-59-8