2-Methylbenzeneboronic acid-1,3-propanediol ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(o-Tolyl)-1,3,2-dioxaborinane
OR3940-25G OR3940-5G
APOSOR3940-25GEA 352 EUR
APOSOR3940-25G APOSOR3940-5G
2-Methylbenzeneboronic acid-1,3-propanediol ester 95%
2-Methylbenzeneboronic acid-1,3-propanediol ester
Formula: C₁₀H₁₃BO₂
MW: 176,02 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06659935
Núm. CAS: 163517-56-4