3-Boronobenzenesulphonamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3945-1G OR3945-250MG
APOSOR3945-1GEA 1320 EUR
APOSOR3945-1G APOSOR3945-250MG
3-Boronobenzenesulphonamide 97%
3-Boronobenzenesulphonamide
Formula: C₆H₈BNO₄S
Pto. de fusión: 260…266 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06659840
Núm. CAS: 850568-74-0