2,5-Dimetilfenilhidracinio cloruro 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,5-Dimetilfenilhidrazina clorhidrato
OR3949-100G OR3949-250G OR3949-25G
APOSOR3949-100GEA 95.7 EUR
APOSOR3949-100G APOSOR3949-250G APOSOR3949-25G
2,5-Dimetilfenilhidracinio cloruro 97%
2,5-Dimetilfenilhidracinio cloruro
Formula: C₈H₁₃ClN₂
MW: 172,66 g/mol
Pto. de fusión: 205 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013382
Núm. CAS: 56737-78-1