[4-(1-Cyano-1-methylethyl)phenyl]boronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(2-Cyanoprop-2-yl)benzeneboronic acid, 2-(4-Boronophenyl)-2-methylpropanenitrile
OR3950-100MG
OR3950-5G
APOSOR3950-100MGEA
72.5
EUR
APOSOR3950-100MG
APOSOR3950-5G
[4-(1-Cyano-1-methylethyl)phenyl]boronic acid 98%
[4-(1-Cyano-1-methylethyl)phenyl]boronic acid
Formula:
C₁₀H₁₂BNO₂ MW: 189,02 g/mol Pto. de fusión: 146…148 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD06659832 Núm. CAS: 850568-67-1 |