5-Nitroquinolina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3952-100G OR3952-10G OR3952-25G
APOSOR3952-100GEA 71.2 EUR
APOSOR3952-100G APOSOR3952-10G APOSOR3952-25G
5-Nitroquinolina
5-Nitroquinolina
Formula: C₉H₆N₂O₂
MW: 174,16 g/mol
Pto. de fusión: 71…73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006790
Núm. CAS: 607-34-1
EINECS: 210-134-3