4-(trans-2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (E)-3-(4-Boronophenyl)acrylic acid
OR3953-1G OR3953-5G OR3953-25G
APOSOR3953-1GEA 81.2 EUR
APOSOR3953-1G APOSOR3953-5G APOSOR3953-25G
4-(trans-2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid 96%
4-(trans-2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid
Formula: C₉H₉BO₄
Pto. de fusión: 222…224 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01075704
Núm. CAS: 159896-15-8