4-(Methoxycarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-(Methoxycarbamoyl)phenyl)boronic acid, 4-(Methoxycarbamoyl)benzeneboronic acid
OR3955-1G OR3955-5G
APOSOR3955-1GEA 75.4 EUR
APOSOR3955-1G APOSOR3955-5G
4-(Methoxycarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-(Methoxycarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₁₀BNO₄
MW: 194,98 g/mol
Pto. de fusión: 130…136 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115670
Núm. CAS: 850568-17-1