Cloruro de 3-cloro-4-metilbenceno-1-sulfonilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Cloro-p-toluenosulfocloruro
OR3971-100G OR3971-25G OR3971-5G
APOSOR3971-100GEA 441 EUR
APOSOR3971-100G APOSOR3971-25G APOSOR3971-5G
Cloruro de 3-cloro-4-metilbenceno-1-sulfonilo 98%
Cloruro de 3-cloro-4-metilbenceno-1-sulfonilo
Formula: C₇H₆Cl₂O₂S
MW: 225.09
Pto. Ebullición: 94…96 °C/0.05mmHg
Pto. de fusión: 34…38 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00203987
Núm. CAS: 42413-03-6
UN: 3261
ADR: 8 II