Cloruro de 3-cloro-2-metilbenceno-1-sulfonilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Chloro-2-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
OR3972-10G OR3972-100G OR3972-25G
APOSOR3972-10GEA 30.6 EUR
APOSOR3972-10G APOSOR3972-100G APOSOR3972-25G
Cloruro de 3-cloro-2-metilbenceno-1-sulfonilo
Cloruro de 3-cloro-2-metilbenceno-1-sulfonilo
Formula: C₇H₆Cl₂O₂S
MW: 225,09 g/mol
Pto. de fusión: 69…74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052198
Núm. CAS: 80563-86-6
UN: 3261
ADR: 8,II