3-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3-(Pyrrolidine-1-carbonyl)phenyl)boronic acid
OR3976-5G
APOSOR3976-5GEA 194 EUR
APOSOR3976-5G
3-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid 97%
3-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₁H₁₄BNO₃
MW: 219,0500 g/mol
Pto. de fusión: 113…116 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115685
Núm. CAS: 723281-53-6