3-(Butylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(Butylaminocarbonyl)phenylboronic acid, 3-(n-Butylcarbamoyl)benzeneboronic acid, (3-(Butylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
OR3980-5G
APOSOR3980-5GEA 156 EUR
APOSOR3980-5G
3-(Butylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
3-(Butylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₁H₁₆BNO₃
MW: 221,06 g/mol
Pto. de fusión: 216…224 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04115691
Núm. CAS: 397843-70-8