3-(Isobutylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR3982-1G
OR3982-5G
OR3982-25G
APOSOR3982-1GEA
58
EUR
APOSOR3982-1G
APOSOR3982-5G
APOSOR3982-25G
3-(Isobutylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
3-(Isobutylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula:
C₁₁H₁₆BNO₃ Pto. de fusión: 224…230 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD04115692 Núm. CAS: 723282-09-5 |