N-(2-Hydroxyethyl)-4-boronobenzenesulphonamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-[N-(2-Hydroxyethyl)sulphamoyl]benzeneboronic acid, (4-(N-(2-Hydroxyethyl)sulphamoyl)phenyl)boronic acid
OR3985-100MG OR3985-250MG
APOSOR3985-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR3985-100MG APOSOR3985-250MG
N-(2-Hydroxyethyl)-4-boronobenzenesulphonamide 95%
N-(2-Hydroxyethyl)-4-boronobenzenesulphonamide
Formula: C₈H₁₂BNO₅S
MW: 245,0600 g/mol
Pto. de fusión: 278…284 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07363750
Núm. CAS: 850568-77-3