Ácido (2-nitrofenil)acético
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3988-100G OR3988-25G
APOSOR3988-100GEA 48 EUR
APOSOR3988-100G APOSOR3988-25G
Ácido (2-nitrofenil)acético
Ácido (2-nitrofenil)acético
Formula: (C₆H₄NO₂)CH₂COOH
Pto. de fusión: 137…142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007190
Núm. CAS: 3740-52-1
EINECS: 223-128-0