Ácido (4-nitrofenil)acético 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Nitrophenylacetic acid
OR3989-100G OR3989-25G OR3989-1G
APOSOR3989-100GEA 0 EUR
APOSOR3989-100G APOSOR3989-25G APOSOR3989-1G
Ácido (4-nitrofenil)acético 97%
Ácido (4-nitrofenil)acético
Formula: (C₆H₄(NO₂))CH₂COOH
Pto. de fusión: 150…156 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007383
Núm. CAS: 104-03-0
EINECS: 203-168-5