2-Bromo-6-chlorophenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR399002-1G OR399002-5G
APOSOR399002-1GEA 21.9 EUR
APOSOR399002-1G APOSOR399002-5G
2-Bromo-6-chlorophenol
2-Bromo-6-chlorophenol
Formula: C₆H₄BrClO
Pto. de fusión: 55…56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09907875
Núm. CAS: 2040-88-2