3-Bromo-5-metoxifenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Brom-5-hydroxyanisole
OR399011-250MG OR399011-1G OR399011-5G
APOSOR399011-250MGEA 56.7 EUR
APOSOR399011-250MG APOSOR399011-1G APOSOR399011-5G
3-Bromo-5-metoxifenol 97%
3-Bromo-5-metoxifenol
Formula: C₇H₇BrO₂
MW: 203.04 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12405420
Núm. CAS: 855400-66-7