2-Cloro-p-cresol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR399012-25G OR399012-5G OR399012-1G OR399012-10G
APOSOR399012-25GEA 0 EUR
APOSOR399012-25G APOSOR399012-5G APOSOR399012-1G APOSOR399012-10G
2-Cloro-p-cresol 97%
2-Cloro-p-cresol
Formula: C₇H₇ClO
Pto. Ebullición: 196 °C
Densidad: 1,21 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070639
Núm. CAS: 6640-27-3
UN: 2669
ADR: 6.1,II