2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid propanediol cyclic ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 2-(1,3,2-dioxaborinan-2-yl)benzoate
OR3999-1G OR3999-5G
APOSOR3999-1GEA 78.3 EUR
APOSOR3999-1G APOSOR3999-5G
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid propanediol cyclic ester 95%
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid propanediol cyclic ester
Formula: C₁₂H₁₅BO₄
MW: 234,0561 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659932
Núm. CAS: 850567-60-1