3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40-1G OR40-250MG
APOSOR40-1GEA 154 EUR
APOSOR40-1G APOSOR40-250MG
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrazole
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrazole
Formula: C₁₁H₁₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02091527
Núm. CAS: 154257-70-2