3-Chloroisatoic anhydride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400010-1G OR400010-5G OR400010-25G
APOSOR400010-1GEA 48 EUR
APOSOR400010-1G APOSOR400010-5G APOSOR400010-25G
3-Chloroisatoic anhydride
3-Chloroisatoic anhydride
Formula: C₈H₄ClNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06809785
Núm. CAS: 63497-60-9