7-Bromo-4H-3,1-benzoxazina-2,4(1H)-diona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400015-1G OR400015-25G OR400015-5G
APOSOR400015-1GEA 56.7 EUR
APOSOR400015-1G APOSOR400015-25G APOSOR400015-5G
7-Bromo-4H-3,1-benzoxazina-2,4(1H)-diona 97%
7-Bromo-4H-3,1-benzoxazina-2,4(1H)-diona
Formula: C₈H₄BrNO₃
Pto. de fusión: 256 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11113115
Núm. CAS: 76561-16-5